Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ RTD Platinum Termometer Ersättningssond
Produktkod. 12744078 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska):
6 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
12744078 6 tum Varje
1 options
Produktkod. 12744078
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ RTD Platinum Termometer Ersättningssond för spårbar RTD platina.
  • 100 ohm
  • 8-tråds sond
  • Sondlängd: 15,24 cm (6 tum)
Specifikationer
Längd (metrisk) 152 mm
Sondtyp Termometer
Produkttyp RTD-sond
Längd (engelska) 6 tum
För användning med (utrustning) För RTD platina termometer
För förbättrad prestanda bör sonder kalibreras som ett system med mätaren.