Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Larmtimer med tre linjer
Produktkod. 11597453 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
11597453 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11597453
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat, magnetisk baksida, staffliställ och 1,5 års silveroxidbatteri
Perfekt enhet att dedikera till en grupp av repetitiva tester
Fisherbrand™ Traceable™ Tre-linjers larmtimern är en användarvänlig timer som visar tre olika nedräknings- och alarmtider samtidigt. Tre unika kanaler kan startas individuellt eller samtidigt och programmeras att räkna ner från 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder till 1 sekund. När noll nås ljuder ett larm, TIMEs UP visas och timern börjar räkna uppåt. Det är den perfekta enheten att ägna åt en grupp repetitiva tester.
  • Minnen återför displayen till den tidigare programmerade tiden
  • Kan också användas som tre stoppur eller i någon kombination av upp/ned-tidtagning
  • Displayen har en klocka som visar tid-på-dagen
  • Kvarts-kristallens tidsnoggrannhet är 0,01 %
  • Siffrorna är 3/8 tum Högt
  • ABS-plastfodral: 2 x 3,25 x 0,5 tum
  • Vikt: 3 oz.
Certifikat
För att säkerställa noggrannhet, en individuellt serienumrerad Traceable™ Certifikatet tillhandahålls från vårt ISO/IEC 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det inkluderar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 99 timmar. 59 min 59 sek
Larm Ljud/visuellt
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa LCD-skärm
Batterityp 357 knappcellsbatteri av silveroxid (kat. nr. 02-440-1C)
Höjd (engelska) Display 0,37 tum.
Höjd (metrisk) display 0.93 cm
Vikt (engelska) 3 oz.
Vikt (metrisk) 85.04 g
Inkluderar Individuellt serienumrerat spårbart certifikat, magnetisk baksida, staffliställ och 1,5 års silveroxidbatteri
Certifikat och efterlevnad till+ säkerställa noggrannhet, en individuellt serienumrerad Traceable™ Certifikatet tillhandahålls från vårt ISO/IEC 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.  Det inkluderar spårbarhet till+ standarder som tillhandahålls av NIST (National Institute of Standard