Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Timer för två minnen
Produktkod. 11755863 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Tidsintervall:
23 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall unitSize
11755863 23 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 11755863
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Batteri, magnet, fällbart stativ/klämma, Traceable™ Certifikat
Levererar punktlig tidtagning oavsett om den räknar upp eller ner från 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
Levererar direkta timingoperationer oavsett om man räknar upp eller ner från 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder. Fisherbrand™ Traceable™ Two-Memory Timer hjälper till att utföra två tester samtidigt, båda nedräkningskanalerna kan startas samtidigt. När varje nedräkningstid slutar ljuder ett unikt larm och Times Up blinkar på displayen. Vid noll börjar displayen att räkna upp.
  • Minnesfunktionen kan utföra otaliga repetitiva tester
  • Båda nedräkningskanalerna kan ställas in för att återkalla en specifik tid.
  • Noggrannhet: 0,01 %
  • Upplösning: 1 sek.
  • Minnesåterkallelse
  • Timerintervall: 24 timmar.
  • Display: Dubbelrad LCD, varje rad 0,375 tum. (1,0 cm) H
  • Alarm: Distinkt larm för varje kanal, 1 minut, tystas automatiskt eller manuellt
  • Staffliställ, klämma och magnetisk baksida
  • Mått: 2,22 L x 6,98 W x 5,39 cmH (0,875 x 2,75 x 2,125 tum)
  • Vikt: 1,9 oz. (54g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 23 timmar. 59 min 59 sek
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Batterityp Silveroxid
Höjd (engelska) Display 0,37 tum.
Höjd (metrisk) display 0.93 cm
Vikt (engelska) 1,87 oz.
Vikt (metrisk) 53.01 g
Inkluderar Batteri, magnet, fällbart stativ/klämma, spårbart certifikat
För användning med (applikation) För att utföra upprepade tester
Certifikat och efterlevnad NIST