Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vaccin Kyl/Frys termometer
Produktkod. 11873460 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Flaskstorlek:
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flaskstorlek Förpackningsstorlek
11873460 10 ml Varje
11749745 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11873460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    587.32 SEK / Paket med 1
    Save 222.68 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övervakar vaccinets temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp med innesluten temperaturbuffrad sensor.
Övervakar vaccinets temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp med innesluten temperaturbuffrad sensor. Fisherbrand™ Traceable™ Vaccin termometer för kyl/frys inkluderar en sond som är förseglad i glykollösning och isolerar sensorn när kylskåpsdörren öppnas.
  • Trippeldisplay visar samtidigt min/max och aktuella temperaturer,° F/° C omkopplingsbar
  • Flaskan isolerar sensorn från snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • 15-077-720 har en 5 ml flaska avsedd för vacciner; 06-664-11 har en 10 ml flaska
  • Glasflaska fylld med glykol efterliknar vaccinets temperatur och passar i brickor
  • Sonden är förseglad i glykollösning som isolerar sensorn när kylskåpsdörren öppnas
  • Tio fots mikrokabel tillåter kylskåpsdörrar att stänga på den
  • Minsta/maximala minne övervakar höga och låga avläsningar över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst
  • Larmet är programmerbart i 1° stegar, ljuder kontinuerligt när temperaturen stiger över/faller under börvärdena och kan stängas av manuellt
  • Hög slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje
  • Temperaturområde: -50 till +70 °C/-58 till +158 °F
  • Upplösning: 1° noggrannhet:± 1C
  • Batteri: AA Alkaline (1)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det ger spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Flaskfyllning Glykol
Flaskstorlek 10 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 2,75 x 2,75 x 0,75 tum. (69,85 x 70 x 19 mm)
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Inkluderar Velcro™ och magnetisk monteringsremsa, ett AA-batteri, ABS-plastfodral, larmsats i 1° inkrement varnar användaren med visuella och ljudsignaler om temperaturen slocknar
Längd (engelska) Kabel 10 tum
Längd (metrisk) 70 mm
Längd (metrisk) kabel 25.4 cm
Material ABS-plast
Modell Kyl/frys termometer med 10mL flaska
Upplösning 1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 0.11 kg
Bredd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Digital termometer för kyl/frys
Längd (engelska) 2,75 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Kylskåp/frysar
Batterityp AA alkalisk (1)
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 70 mm