Läs mer
Fisherbrand™ Rörborste
Produktkod. 15813807 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Solbränna
Produktkod. Färg
15813807 Solbränna
1 options
Produktkod. 15813807
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsmalnande borste för 15mL centrifugrör.
För 15 ml centrifugrör.
  • Avsmalnande borstdel, 0,5 tum dia. (1,3 cm) vid spetsen
  • Galvaniserat trådhandtag
Specifikationer
Produkttyp Centrifugerrörsborste
Handtagsmaterial Galvaniserad tråd
Tips Typ Avsmalnande
Färg Solbränna
Diameter (engelska) Borst 0,81 tum.
Diameter (metrisk) borst 2 cm
För användning med (utrustning) 15 ml centrifugrör
Längd (engelska) 9 tum
Längd (engelska) Borst 3,5 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Längd (metrisk) borst 8.9 cm
Storlek Liten