Läs mer
Fisherbrand™ Omsättning Septum Stoppar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Inre:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Färg:
Grädde
Rött
Packungsgröße:
Paket med 10
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| För användning med (applikation) | För behållare med smala öppningar |
| För användning med (utrustning) | För 0,92 till 0,97 cm ID-behållare |
| Totala positioner | 1 |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Omsättningsseptumstoppare |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur