Läs mer
Fisherbrand™ Omsättning Septum Stoppar
Produktkod. 11552493 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Inre:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Färg:
Grädde
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11552493
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För behållare med smal öppning
  • Utvändiga tandningar på pluggen
  • Vändhylsa viks ner över behållarens yttre hals och skapar en säker försegling
  • Lätt att perforera med injektionsnålar
  • Finns i rött eller krämigt gummi i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 12,5 mm
För användning med (applikation) För behållare med smala öppningar
För användning med (utrustning) För 1,3 till 1,35 cm ID-behållare
Kvantitet Pk. av 10
Totala positioner 1
Färg Rött
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Material Gummi
Produkttyp Omsättningsseptumstoppare
Stopparnummer 0