Läs mer
Fisherbrand™ Omsättning Septum Stoppar
Produktkod. 11588132 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Inre:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Färg:
Grädde
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Färg unitSize
11588132 57 mm 25 mm Grädde Paket med 10
11502493 9 mm 6,5 mm Rött Paket med 10
11756477 9 mm 6,5 mm Rött Paket med 10
11766477 13 mm 8 mm Rött Paket med 10
11512493 13 mm 8 mm Rött Paket med 10
11776477 17 mm 9,5 mm Rött Paket med 10
11532493 17 mm 9,5 mm Rött Paket med 10
11786477 21 mm 11 mm Rött Paket med 10
11542493 21 mm 11 mm Rött Paket med 10
11572493 33 mm 16 mm Rött Paket med 10
11706487 33 mm 16 mm Rött Paket med 10
11716477 29 mm 14 mm Rött Paket med 10
11562493 29 mm 14 mm Rött Paket med 10
10709984 25 mm 12,5 mm Rött Paket med 10
11552493 25 mm 12,5 mm Rött Paket med 10
11746477 41 mm 19 mm Rött Paket med 10
11592493 41 mm 19 mm Rött Paket med 10
11716487 45 mm 20 mm Rött Paket med 10
11502503 45 mm 20 mm Rött Paket med 10
11532503 57 mm 25 mm Rött Paket med 10
10171552 57 mm 25 mm Rött Paket med 10
11522503 53 mm 24 mm Rött Paket med 10
11588122 17 mm 9,5 mm Grädde Paket med 10
11578122 13 mm 8 mm Grädde Paket med 10
11598122 21 mm 11 mm Grädde Paket med 10
11518132 29 mm 14 mm Grädde Paket med 10
10777864 29 mm 14 mm Grädde Paket med 10
11508132 25 mm 12,5 mm Grädde Paket med 10
11528132 33 mm 16 mm Grädde Paket med 10
11538132 37 mm 17,5 mm Grädde Paket med 10
11548132 41 mm 19 mm Grädde Paket med 10
11558132 45 mm 20 mm Grädde Paket med 10
11568132 49 mm 22 mm Grädde Paket med 10
11578132 53 mm 24 mm Grädde Paket med 10
11582493 37 mm 17,5 mm Rött Paket med 10
11764306 37 mm 17,5 mm Rött Paket med 10
11786457 49 mm 6,5 mm Rött Paket med 10
11512503 49 mm 6,5 mm Rött Paket med 10
11568122 9 mm 6,5 mm Grädde Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Produktkod. 11588132
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För behållare med smal öppning
  • Utvändiga tandningar på pluggen
  • Vändhylsa viks ner över behållarens yttre hals och skapar en säker försegling
  • Lätt att perforera med injektionsnålar
  • Finns i rött eller krämigt gummi i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 25 mm
För användning med (applikation) För behållare med smala öppningar
För användning med (utrustning) För 2,65 till 2,75 cm ID-behållare
Totala positioner 1
Färg Grädde
Diameter (metrisk) Yttre 57 mm
Material Gummi
Produkttyp Omsättningsseptumstoppare
Stopparnummer 6