Läs mer
- Home
- Products
- Stoppare och förslutningar
- Stoppare
- Fisherbrand™ Omsättning Septum Stoppar
Fisherbrand™ Omsättning Septum Stoppar
Produktkod. 11598122 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diameter (metrisk) Inre:
6,5 mm
8 mm
9,5 mm
11 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Färg:
Grädde
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
39 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Yttre | Diameter (metrisk) Inre | Färg | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11598122 | 21 mm | 11 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11756477 | 9 mm | 6,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11502493 | 9 mm | 6,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11766477 | 13 mm | 8 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11512493 | 13 mm | 8 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11776477 | 17 mm | 9,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11532493 | 17 mm | 9,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11786477 | 21 mm | 11 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11542493 | 21 mm | 11 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11706487 | 33 mm | 16 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11572493 | 33 mm | 16 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11562493 | 29 mm | 14 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11716477 | 29 mm | 14 mm | Rött | Paket med 10 |
| 10709984 | 25 mm | 12,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11552493 | 25 mm | 12,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11746477 | 41 mm | 19 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11592493 | 41 mm | 19 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11716487 | 45 mm | 20 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11502503 | 45 mm | 20 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11532503 | 57 mm | 25 mm | Rött | Paket med 10 |
| 10171552 | 57 mm | 25 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11522503 | 53 mm | 24 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11588122 | 17 mm | 9,5 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11578122 | 13 mm | 8 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11518132 | 29 mm | 14 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 10777864 | 29 mm | 14 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11508132 | 25 mm | 12,5 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11528132 | 33 mm | 16 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11538132 | 37 mm | 17,5 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11548132 | 41 mm | 19 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11558132 | 45 mm | 20 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11568132 | 49 mm | 22 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11578132 | 53 mm | 24 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11588132 | 57 mm | 25 mm | Grädde | Paket med 10 |
| 11764306 | 37 mm | 17,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11582493 | 37 mm | 17,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11786457 | 49 mm | 6,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11512503 | 49 mm | 6,5 mm | Rött | Paket med 10 |
| 11568122 | 9 mm | 6,5 mm | Grädde | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Produktkod.
11598122
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 11 mm |
| För användning med (applikation) | För behållare med smala öppningar |
| För användning med (utrustning) | För 1,1 till 1,15 cm ID-behållare |
| Totala positioner | 1 |
| Färg | Grädde |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Omsättningsseptumstoppare |
| Stopparnummer | 0 |