Läs mer
Fisherbrand™ Vriden Nichrome™ Inokuleringsöglor med handtag
Produktkod. 16406849 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
3 mm
Spårvidd:
24 G
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Spårvidd
16406849 3 mm 24 G
1 options
Produktkod. 16406849
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i tre slingstorlekar
  • Aluminiumhandtaget är 7,25 tum långt (18,4 cm)
  • Levereras med nikrom trådögla
  • Trådens längd är 100 mm
Specifikationer
Diameter (engelska) Insida 0,118 tum.
Diameter (metrisk) Insida 3 mm
Material Nichrome
Produkttyp Inokuleringsslinga
Spårvidd 24 G
Längd (engelska) Handtag 7,25 tum.
Längd (metriskt) handtag 18.4 cm
Typ av handtag Handtag i aluminium