Läs mer
Fisherbrand™ Two-Hole Rubber Stoppers
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Topp:
2 cm
Längd (metrisk):
2,5 cm
Storlek:
2
Stopparnummer:
2
Förpackningsstorlek:
Paket med 57
Beskrivning
Assorted sizes 00 to 15
- Hole size: 3 to 5mm
†The approximate per-pack quantity shown is based on the average number of stoppers in 1 lb. (454g).
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 0.5 cm |
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| För användning med (applikation) | General purpose use |
| Längd (metrisk) | 2,5 cm |
| Storlek | 2 |
| Totala positioner | 2 |
| Färg | Black |
| Diameter (metrisk) Botten | 1.6 cm |
| Diameter (metrisk) Topp | 2 cm |
| Material | Natural Rubber |
| Visa mer |