Läs mer
Fisherbrand™ Amerikanska standardsikter i rostfritt stål, 8 tum Dia. x 2 tum D
Produktkod. 12736347 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
500μ m
600 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
12736347 500μ m
12726347 600 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12736347
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfritt stål. Bländarstorlekar från 5,00 tum öppning till 500 mesh.
Alla siktar är serialiserade och levereras med ett certifikat om överensstämmelse.
Om testcertifikat krävs (Fisher kat.nr. 04-909-16), måste det beställas tillsammans med silen.
Listan nedan representerar inte hela ASTM E 11 specifikationer; andra storlekar finns tillgängliga. Kontakta din Fisher-representant för mer information.
Uppfyllande
Uppfyller nuvarande ASTM specifikationer för E 11 och ISO 3310-1
Specifikationer
Djup (engelska) 2 tum
Djup (metriskt) 5.08 cm
Porstorlek 500μ m
Produkttyp Fullhöjdstestsil
Certifikat och efterlevnad ASTM E11, ISO 3310-1
Diameter (engelska) Yttre 8 tum
Material Rostfritt stål
Höjd (engelska) 2,62 tum.
Inkluderar Intyg om överensstämmelse
Höjd (metrisk) 6.65 cm
Tyler Standard 32 Mesh
amerikansk standard Nr 35
För användning med (applikation) Idealisk för partikelmätning inom jordbruk, bioindustri, kemi, kosmetika, allmän industri, gödningsmedel, livsmedel, mineraler, läkemedel, plast- och metallprodukter.
Diameter (metrisk) Yttre 203 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Skärmstorlek 35 Mesh
Mesh material Rostfritt stål
Silnummer 35