Läs mer
Fisherbrand™ Syrabeständiga plastbaljor för ultraljudsrengörare
Produktkod. 10177381 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengöring, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultraljudsrengöring, S 180, S 180/H
Ultraljudsrengöring, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Ultraljudsrengöring, S 300/S 300 H
Kapacitet (metrisk):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10177381 Ultraljudsrengöring, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H 5.8 L Varje
10248761 Ultraljudsrengöring, S 300/S 300 H - Varje
10320892 Ultraljudsrengöring, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H 1.3 L Varje
10137431 Ultraljudsrengöring, S 180, S 180/H 11.0 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10177381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 SEK
    1316.35 SEK / Paket med 1
    Save 593.65 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge extra tankskydd när du använder starka kemiska rengöringsmedel i ultraljudsrengöraren.
  • Designad för att ge extra skydd mot starka kemiska rengöringslösningar
  • Levereras med ett specialpassat lock för att förhindra läckor och spill
  • Yttre D x B x H:   305 x 365 x 170 mm
  • Intern D x B x H: 190 x 250 x 165 mm
Specifikationer
Produkttyp Syraresistent kar
Kapacitet (metrisk) 5.8 L
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengöring, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Inkluderar Plastöverdrag
Material Plast