Läs mer
Fisherbrand™ Syrabeständiga plastbaljor för ultraljudsrengörare
Produktkod. 10248761 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengöring, S 100, S 100/H; S 120, S 120/H
Ultraljudsrengöring, S 180, S 180/H
Ultraljudsrengöring, S 30, S 30/H; S 40, S 40/H; S 60, S 60/H
Ultraljudsrengöring, S 300/S 300 H
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
1.3 L
5.8 L
11.0 L
Produktkod. 10248761
Only null left
Add to basket
Add to basket
Provide additional tank protection when using harsh chemical cleaning solutions in the ultrasonic cleaner.
  • Designed to provide additional protection against harsh chemical cleaning solutions
  • Comes with a custom-fit cover to prevent leaks and spills
Specifications
Typ Syrafast badkar
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengöring, S 300/S 300 H
Inkluderar Plastöverdrag
Material Plast