Beskrivning
- Polypropenmaterial
- Mått: 200 x 95 x 57 mm
- Två handtag för enkel användning
- Rejäl botten för att hålla delarna säkra
- Sänk ned delar enkelt och säkert
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Hostalen Immersion Tub |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsrengörare, T 460, T 460/H, T 470/H och T 490 DH |
| Material | Polypropen |
| Mått (L x B x H) | 200 x 95 x 57 mm |