Läs mer
Fisherbrand™ Nedsänkningskorgar för ultraljudsrengöringsmedel
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Finmaskigt för säkerhet i små delar
- Finns i polypropen eller rostfritt stål
- Extra långt handtag för enkel användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Immersionskorg |
| För användning med (utrustning) | FB11211 Ultraljudsrengöringsenhet |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Mått (L x B) | 59 x 60 mm |