Läs mer
Fisherbrand™ Nedsänkningskorgar för ultraljudsrengöringsmedel
Produktkod. p-4364493 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material:
Polypropen
Rostfritt stål
Mått (L x B):
59 x 60 mm
74 x 50 mm
78 x 60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10196162
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna nedsänkningskorg är designad speciellt för Fisherbrand™ 112xx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Det fina nätet gör denna nedsänkningskorg idealisk för små föremål. Det extra långa handtaget gör hanteringen säker och enkel.
  • Finmaskigt för säkerhet i små delar
  • Finns i polypropen eller rostfritt stål
  • Extra långt handtag för enkel användning
Specifikationer
Typ Nedsänkningskorg
För användning med (utrustning) FB11211 Ultraljudsrengöringsenhet
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 78 x 60 mm