Läs mer
Fisherbrand™ Omslag för Fisherbrand™ Ultraljudsrengöringsmedel
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengörare, 2,75 och 4,25 L
Ultraljudsrengörare, 6,9 och 9,4 L
Ultraljudsrengörare, 9,5 och 12,75 L
Ultraljudsrengöring, 0,8 L
Ultraljudsrengöring, 1,75 L
Ultraljudsrengöring, 18 L
Ultraljudsrengöring, 28 L
Ultraljudsrengöring, 45 L
Ultraljudsrengöring, 5,75 L
Ultraljudsrengöring, 90 L
Typ:
Lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Lock |
| För användning med (utrustning) | Ultraljudsrengöring, 45 L |
| Material | Rostfritt stål |