Läs mer
Fisherbrand™ Omslag för Fisherbrand™ Ultraljudsrengöringsmedel
Produktkod. 11846244 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Ultraljudsrengörare, 2,75 och 4,25 L
Ultraljudsrengörare, 6,9 och 9,4 L
Ultraljudsrengörare, 9,5 och 12,75 L
Ultraljudsrengöring, 0,8 L
Ultraljudsrengöring, 1,75 L
Ultraljudsrengöring, 18 L
Ultraljudsrengöring, 28 L
Ultraljudsrengöring, 45 L
Ultraljudsrengöring, 5,75 L
Ultraljudsrengöring, 90 L
Produkttyp:
Lock
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Produkttyp Förpackningsstorlek
11846244 Ultraljudsrengörare, 6,9 och 9,4 L Lock Varje
10060892 Ultraljudsrengöring, 0,8 L Lock Varje
10235232 Ultraljudsrengöring, 1,75 L Lock Varje
10560243 Ultraljudsrengörare, 2,75 och 4,25 L Lock Varje
10798294 Ultraljudsrengöring, 5,75 L Lock Varje
10487912 Ultraljudsrengörare, 9,5 och 12,75 L Lock Varje
10798484 Ultraljudsrengöring, 18 L Lock Varje
10345962 Ultraljudsrengöring, 28 L Lock Varje
11706208 Ultraljudsrengöring, 45 L Lock Varje
11716208 Ultraljudsrengöring, 90 L Lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11846244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00 SEK
    314.64 SEK / Paket med 1
    Save 118.36 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett praktiskt fodral för att komplettera din S-Line Ultrasonic Cleaning Unit. Fisherbrand™ Kåpor till S-Line Ultrasonic Cleaning Units är tillverkade av slitstark blå plast.
  • Lätt att öppna och stänga locket
  • Dämpar ljudnivån
  • Designad för att användas som droppfat när den vänds över
  • Kemikaliebeständig plast
  • Få din ultraljudsrengörare upp till temperatur snabbare
  • Begränsa och förhindra spill och läckage
Specifikationer
Produkttyp Lock
För användning med (utrustning) Ultraljudsrengörare, 6,9 och 9,4 L
För användning med (applikation) Medicinska laboratorier och i industriella produktionsprocesser
Material Plast