Läs mer
Fisherbrand™ Okrossbara täckglas
Produktkod. 10452765 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10452765 Ea. Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10452765
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plast; tydlig, ej krullande
  • Plast (pressad polyvinylklorid)
  • Klart
  • Icke curling
  • 0,17 till 0,25 mm tjock
Beställningsinfo
Förpackning med 1000 täckglas i kartonger med 100 st
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Material Pressad PVC
Längd (metrisk) 22 mm
Bredd (metrisk) 22 mm
Tjocklek (metrisk) 0,17 till 0,25 mm
Kvantitet Ea.