missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Fisherbrand™ Unisex Lab Coats

Produktkod. 15727287 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15727287

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Knit wrist cuffs provide comfortable and secure fit

  • Made of 80/20 polycotton, 5 oz. performance-blend fabric
  • Precured durable press with soil-release treatment
  • One-piece, lined, notched lapel collar
  • 100% polyester-knit cuffs
  • Front gripper closures
  • One outside left breast pocket, two outside lower pockets Length: 41.5 in. (105cm) based on a size medium
  • White

Specifikationer

Storlek Medium
Kön Unisex
Material Polyester, Cotton
Färg White
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Knit
Stil Regular
Antal fickor 3
Krage typ Notched lapel
Avsluta Pre-cure durable press
Objektbeskrivning Gripper Snap
Längd (engelska) 41.5 in.
Längd (metrisk) 105.4 cm
Konstruktion Polyester, Combed Cotton
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.