Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativ polyeten
- Accepterar glas och serologiska pipetter
- Idealisk för tvål- och syratitrering
- Tydliga markeringar gör mätningen enkel
- 10 ml pipett märkt i steg om 0,10 ml
- 25 ml pipett märkt i steg om 0,20 ml
- Roterande tumhjul drar eller dispenserar vätska
- Sidohandtaget gör att hela innehållet snabbt kan dispenseras
25mL passar både 10mL och 25mL pipetter
Specifications
Specifications
| Färg | Blå |
| Material | Polyeten |
| Typ | Pipetkontroller |
| Volym (metrisk) | 2 mL |