Läs mer
Fisherbrand™ 9 mm skruvflaska Convenience Kit
Produktkod. 17859373 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Färg:
Klart
Färg (sigill):
Blå/Vit
Septum:
PTFE/silikon (0,75 mil)
Produktkod. Markeringspunkt Färg Färg (sigill) Septum
17859373 Ja Klart Blå/Vit PTFE/silikon (0,75 mil)
1 options
Produktkod. 17859373
Spara tid och minska risken för kontaminering genom ™att använda Fisherbrands flaskpaket. Varje kit innehåller 100 genomskinliga eller bärnstensfärgade glasflaskor och 100 skruvlock med förmonterade septa.
  • Spara tid under provberedningen
  • Minska risken för kontaminering
  • Omonterade kit
    • Inkludera 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutningar samtidigt som matchande förråd håller ihop
  • Genomskinliga brickor gör det enkelt att hålla reda på tillgängliga förråd utan att öppna behållare
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg (sigill) Blå/Vit
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Förslits Ja
Volym (metrisk) 1.5 mL
Septum PTFE/silikon (0,75 mil)
Graderad Ja
Examen 0,5, 1,0 och 1,5 ml
Inkluderar Flaskor och förslutningar
Antal per förpackning 100
Storlek (metrisk) öppning 9 mm
Volym (metrisk) Rest <170μ L
Basstil Platt botten
Produktlinje Fisherbrand
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Volym (metrisk) Användbar 1.5 mL
Diameter (metriskt) hål 6 mm
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp Skruvgänga Autosampler Vial Convenience Kit