Läs mer
Fisherbrand™ Visitorspec skyddsglasögon
Produktkod. 15628825 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Obelagd lins
Produktkod.
15628825 Obelagd lins
1 options
Produktkod. 15628825
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att skydda besökare i industriella eller medicinska miljöer.
  • Ekonomiska skyddsglasögon
  • 100 % slagtålig polykarbonat omslutande unilens design med blå skalmar
  • Klar lins absorberar> 99,9 % av skadligt UV-ljus
  • Obelagd lins
  • Passar över de flesta glasögon
Uppfyllande
Möta ANSI™ Z87.1-2010 standarder.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Möter ANSI Z87.1-2003 standarder.
Linsbeläggning Obelagd
Ram färg Blått
Tempel stil Ej justerbar längd
Linsmaterial Polykarbonat