Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Weighing Funnels
Produktkod. 17814532 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
25 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst
17814532 25 mm
12719376 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17814532
Beräknad leverans: 10-12-2026
Vägskål och provöverföringstratt i ett.
  • Borosilikatglastrattar med avsmalnande hällhalsar underlättar mikroöverföring av fasta ämnen och vätskor
  • Ingen gungning eller rörelse medan du —väger den platta botten håller tratten stadig i balans
  • Använd i temperaturer till 454 °C (849 °F)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 25 mm
Diameter (metrisk) skaft 10,25 mm (OD); 8,12 mm (ID)
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 55 mm
För användning med (applikation) Används för mikroöverföring av fasta ämnen och vätskor
Max. Temperatur (engelska) 849 °F
Max. Temperatur (metrisk) 454 °C
Produkttyp Vägningstratt