Läs mer
Fisherbrand™ Weighing Funnels
Produktkod. p-22868 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
25 mm
Produktkod. 17814532
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vägskål och provöverföringstratt i ett.
  • Borosilikatglastrattar med avsmalnande hällhalsar underlättar mikroöverföring av fasta ämnen och vätskor
  • Ingen gungning eller rörelse medan du —väger den platta botten håller tratten stadig i balans
  • Använd i temperaturer till 454 °C (849 °F)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 25 mm
Diameter (metrisk) skaft 10,25 mm (OD); 8,12 mm (ID)
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 55 mm
För användning med (applikation) Används för mikroöverföring av fasta ämnen och vätskor
Max. Temperatur (engelska) 849 °F
Max. Temperatur (metrisk) 454 °C
Produkttyp Vägningstratt