Läs mer
Fisherbrand™ Bredformade porslinsdeglar
Produktkod. 13429719 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 mL
17 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
32mm
41mm
50mm
61mm
76mm
84mm
102mm
Höjd (metrisk):
20mm
26mm
31mm
37mm
46mm
52mm
60mm
Vikt (metrisk):
10g
17g
26g
35g
55g
90g
124g
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Produktkod. 13429719
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta och kant
Beställningsinfo
Överdrag finns separat
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2mm
Vikt (metrisk) 26g
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Diameter (metrisk) Yttre 50mm
Höjd (metrisk) 31mm
Produkttyp Degel