Läs mer
Fisherbrand™ Bredformade porslinsdeglar
Produktkod. 13459719 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 ml
17 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
32 mm
41 mm
50 mm
61 mm
76 mm
84 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
26 mm
31 mm
37 mm
46 mm
52 mm
60 mm
Vikt (metrisk):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
13459719 150 ml 84 mm 52 mm 90 g Paket med 6
13409719 8 ml 32 mm 20 mm 10 g Paket med 6
13419719 17 ml 41 mm 26 mm 17 g Paket med 6
13429719 30 ml 50 mm 31 mm 26 g Paket med 6
13439719 50 ml 61 mm 37 mm 35 g Paket med 6
13449719 100 ml 76 mm 46 mm 55 g Paket med 6
13469719 250 ml 102 mm 60 mm 124 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Produktkod. 13459719
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta och kant
Beställningsinfo
Överdrag finns separat
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2.3mm
Vikt (metrisk) 90 g
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Diameter (metrisk) Yttre 84 mm
Höjd (metrisk) 52 mm
Produkttyp Degel