Läs mer
Fisherbrand™ Bredformade porslinsdeglar
Produktkod. p-4018244 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
17 ml
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
32 mm
41 mm
50 mm
61 mm
76 mm
84 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
26 mm
31 mm
37 mm
46 mm
52 mm
60 mm
Vikt (metrisk):
10 g
17 g
26 g
35 g
55 g
90 g
124 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Produktkod. 13409719
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Värme- och kylhastigheter bör inte överstiga 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta och kant
Beställningsinfo
Överdrag finns separat
Specifikationer
Material Porslin
Avsluta Glaserade
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 1.75mm
Vikt (metrisk) 10 g
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Produkttyp Degel