Läs mer
Fisherbrand™ Burkar av polypropen med bred mun
Produktkod. 11828661 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Stängningsstorlek:
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11828661 250 mL 89 mm Paket med 6
1 options
Produktkod. 11828661 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 0610140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.00 SEK
    432.93 SEK / Paket med 6
    Save 96.07 SEK
    18% Av
Innehåller
Foderlösa skruvförslutningar av polypropen
Högre temperaturbeständighet än LDPE eller HDPE.
  • Hantera upp till 135 °C (275 °F) under korta perioder och 100 °C (212 °F) kontinuerligt
  • Sprödhetstemperatur på 0 °C (32 °F)
  • Styva väggar
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • Kan steriliseras med alla vanliga metoder, förutom torr värme och strålning
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Burk PP Natural 8oz
Diameter (engelska) 3,5 tum
För användning med (applikation) Förvara laboratorieprover, tillbehör eller pulver
Inkluderar Foderlös skruvförslutning av polypropen
Material Polypropen
Max. Temperatur (metrisk) 135 °C
Max. Temperatur (engelska) 275 °F
nr per ärende 36
Antal per förpackning 6
Kvantitet Fodral, förpackning
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Liner material Linerless
Klarhet Naturlig
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 66 mm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 89 mm
Diameter (metrisk) 89 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Produkttyp Burk