Beskrivning
- Kan användas i temperaturer från -23 °C till +121 °C (-9 F °till +250 °F)
- Väl lämpad för användning i autoklaver, kylskåp, djupfrys, sterilisatorer och inkubatorer
- Markeras enkelt med penna, penna, kulspets och de flesta tuschmarkörer
- Tar bort utan rester
- Motstår olja, vatten och syra
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Formatera | Tejpa |
| Produkttyp | Write-On™ Band |
| För användning med (applikation) | Autoklav, Kyl/frys, Sterilisator, Inkubator |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperaturområde (engelska) | -9 till 250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -23 °C till +121 °C |
| Längd (engelska) | 60 yd. |
| Bredd (engelska) | 0,5 tum |