Läs mer
Fisherbrand™ Write-On Tejpa
Produktkod. 17897291 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,5 tum
1,5 tum
Längd (engelska):
14 yd.
60 yd.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Längd (engelska)
17897291 1,5 tum 14 yd.
17807301 0,5 tum 60 yd.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17897291
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fastnar på glas, plast, papper och trä.
  • Kan användas i temperaturer från -23 °C till +121 °C (-9 F °till +250 °F)
  • Väl lämpad för användning i autoklaver, kylskåp, djupfrys, sterilisatorer och inkubatorer
  • Markeras enkelt med penna, penna, kulspets och de flesta tuschmarkörer
  • Tar bort utan rester
  • Motstår olja, vatten och syra
Specifikationer
Färg Vitt
Formatera Tejpa
Produkttyp Write-On™ Band
För användning med (applikation) Autoklav, Kyl/frys, Sterilisator, Inkubator
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -9 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Längd (engelska) 14 yd.
Bredd (engelska) 1,5 tum