Läs mer
Fisherbrand™ Write-On Tejpa
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3012902 Handla allt Fisherbrand Produkter
Bredd (engelska):
0,5 tum
1,5 tum
Längd (engelska):
14 yd.
60 yd.
Produktkod. 17807301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fastnar på glas, plast, papper och trä.
  • Kan användas i temperaturer från -23 °C till +121 °C (-9 F °till +250 °F)
  • Väl lämpad för användning i autoklaver, kylskåp, djupfrys, sterilisatorer och inkubatorer
  • Markeras enkelt med penna, penna, kulspets och de flesta tuschmarkörer
  • Tar bort utan rester
  • Motstår olja, vatten och syra
Specifikationer
Färg Vitt
Formatera Tejpa
Produkttyp Write-On™ Tejpa
För användning med (applikation) Autoklav, Kyl/frys, Sterilisator, Inkubator
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) -9 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -23 °C till +121 °C
Längd (engelska) 60 yd.
Bredd (engelska) 0,5 tum