Läs mer
Fisherbrand™ Blixtlåsförsegling provpåsar
Produktkod. 30564745 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
3 x 2 tum. (7 x 5 cm)
8 x 5 tum. (20 x 13 cm)
Tjocklek (engelska):
2 mil
4 mil
Material:
LDPE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (engelska) Material
30564745 8 x 5 tum. (20 x 13 cm) 4 mil LDPE
13554530 3 x 2 tum. (7 x 5 cm) 2 mil LDPE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30564745
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dragkedja försluter påsarna säkert
  • Slitstark, transparent polyeten
  • Idealisk för att samla in, lagra och skydda laboratorieprover och prover enkelt och bekvämt
  • Genomskinlig, tryckfri yta låter användaren markera och märka varje påse separat
Rekommenderas inte för användning med vätskor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Zip Seal
Färg Klart
Material LDPE
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Tjocklek (engelska) 4 mil
Mått (L x B) 8 x 5 tum. (20 x 13 cm)
Längd (engelska) 8 tum
Bredd (engelska) 5 tum
Kapacitet (engelska) 1.1 lb.
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) 13 cm