Läs mer
Fisherbrand™ Blixtlåsförsegling provpåsar
Produktkod. p-32048 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
3 x 2 tum. (7 x 5 cm)
8 x 5 tum. (20 x 13 cm)
Tjocklek (engelska):
2 mil
4 mil
Material:
LDPE
Produktkod. 13554530
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dragkedja försluter påsarna säkert
  • Slitstark, transparent polyeten
  • Idealisk för att samla in, lagra och skydda laboratorieprover och prover enkelt och bekvämt
  • Genomskinlig, tryckfri yta låter användaren markera och märka varje påse separat
Rekommenderas inte för användning med vätskor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5 oz.
Förslutningstyp Zip Seal
Färg Klart
Material LDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 100
Tjocklek (engelska) 2 mil
Mått (L x B) 3 x 2 tum. (7 x 5 cm)
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm