Läs mer
Fispemifene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fispemifene |
| CAS | 341524-89-8 |
| Molekylformel | C26 H27 Cl O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Fispemifene, 2-[2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-butenyl]phenoxy]ethoxy]ethanol, 2-[2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]ethoxy]ethanol, HM 101, HM 101a |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClO3/c27-16-15-25(21-7-3-1-4-8-21)26(22-9-5-2-6-10-22)23-11-13-24(14-12-23)30-20-19-29-18-17-28/h1-14,28H,15-20H2/b26-25- |
| LEDER | C(=C(/CCCl)\C1=CC=CC=C1)(\C2=CC=C(OCCOCCO)C=C2)/C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-[(Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-enyl]phenoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.94378 |
| Formel vikt | 422.1649 |