Läs mer
3M™ Passformstestlösning för FT-12
Produktkod. 31921339 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
55 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31921339 55 mL
1 options
Produktkod. 31921339 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100335089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2922.20 SEK
    1783.53 SEK / Paket med 6
    Save 1138.67 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Ersättningstestlösningar för passform för användning med 3M™ kvalitativa passformstestkit FT-10 (Sweet) och FT-30 (Bitter). Valet mellan det bittera och söta testkitet är personligt, men en liten andel av befolkningen kan inte upptäcka sackarin, i så fall måste bittertestet användas.
  • Testkit och tillbehör som är utformade för att hjälpa din organisation att uppfylla regulatoriska krav på passformstester för tätt sittande andningsskydd.
  • Produkterna kan användas för att validera ansikte-till-andningsmask-tätning på alla engångsmaskar eller halvmaskandningsskydd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Passformstestlösning
Disponibel Begränsad användning
Filtertyp Hold (Håll)
Med utandningsventil Nej
Kapacitet (metrisk) 55 mL
För användning med (utrustning) FT-12
Typ (lösning) Sött