Läs mer
Thermo Scientific™ FitBag™ Buffert peptonvatten (BPW) (ISO )
Produktkod. 15705483
Change view
Kvantitet:
10 x 9.0 L
20 x 4.5 L
30 x 2.7 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15705483 20 x 4.5 L Paket med 20
15715483 10 x 9.0 L Paket med 10
15795473 30 x 2.7 L Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15705483 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DF1049B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6680.00 SEK
    5377.27 SEK / Paket med 20
    Save 1302.73 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Förkorta ditt arbetsflöde med lätta att förbereda 2,7L, 4,5L eller 9L mediapåsar: klar på 5 till 10 minuter, medan segmenterad struktur tillåter förfyllning.
Spara tid med att förbereda selektivt anrikningsmedium för isolering av Salmonella spp. från livsmedelsprover med hjälp av Thermo Scientific™ FitBag™ Buffert peptonvatten (ISO ), som överensstämmer med ISO 6579:2002. Det bestrålade mediet levereras i lätta, genomskinliga plastpåsar, —tillsätt bara vatten och mediet är klart för användning. Påsens segmenterade struktur möjliggör förfyllning så att du kan rekonstituera på två minuter vid behov. Finns i storlekarna 2,7L, 4,5L eller 9L för att passa ditt arbetsflöde, medium kan dispenseras genom utloppsröret efter behov.
Förkorta ditt arbetsflöde med FitBag UVM1 buljong. FitBag Anrikningsmedier är snabba, lätta att förbereda och mycket anpassningsbara till laboratoriearbetsflöden och automatiserad utrustning, såsom spädare. Ingen ytterligare komplettering krävs.
Kostnadseffektivt: inget behov av vägning av media eller sterilisering, vilket minskar bördan av mediaberedning, vilket frigör resurser och utrustning.
Flexibel: segmenterad struktur möjliggör avancerad förberedelse genom att fylla ett segment med avjoniserat vatten från vilket FitBag Enrichment Media kan rekonstitueras inom två minuter. Försteriliserat vatten kan också tillsättas under aseptiska förhållanden.
Lätt att använda: fyll och släpp med minimal träning.
Energibesparing:
gammabestrålad, vilket eliminerar behovet av kostsam termisk bearbetning.
Säker: eliminera hantering av glasvaror, vägning av odlingsmedier och behovet av att lägga till kompletterande reagenser. Tomma påsar kan slängas med vanligt laboratorieavfall.
  • Minskar avfall: oförberedd FitBag Enrichment Media kan lagras i upp till 24 månader. Rehydrerade media har en hållbarhet på 10 dagar.
Kvalitet garanterad: överensstämmer med ISO 11133 och ISO 7218. Kvalitetscertifikat finns tillgängliga för varje batch, vilket minskar den nödvändiga QC-testningen.
Utrymmesbesparande:
bekvämt förpackad i platta lådor, FitBag Anrikningsmedia tar relativt lite plats jämfört med förberedda medier och kan göras efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning FitBag Buffert peptonvatten (ISO )
Formatera Bekvämlighetsformat
Produkttyp Föranrikningsmedium
Kvantitet 20 x 4.5 L