Läs mer
R&D Systems™ FITC
Beskrivning
FITC is a fluorescent reagent for the labeling of amines. Excitation maximum ∽ 495 nm; emission maximum ∽ 525 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3 ',6 '-Dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3 H),9 '-[9 H]xanthen]-3-one |
| CAS | 3326-32-7 |
| Synonym | Fluorescein-5-Isothiocyanate, FITC Isomer 1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Standard Fluorescein, Coumarin and Rhodamine-based Dyes |
| Molekylformel | C21H11NO5S |
| Formel vikt | 389.38 |
| Renhet | 95% |