missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FITC Antibody (SPM395), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08492PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FITC Monoclonal antibody specifically detects FITC in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), In-situ Hybridization
Specifikationer
| FITC | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Fluorescein Isothiocyanate | |
| Fluorescein isothiocyanate (FITC) conjugated to KLH | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Apoptosis Detections | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPM395 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering