Läs mer
R&D Systems™ FITC-geldanamycin
Produktkod. 18200983 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18200983 1 mg
1 options
Produktkod. 18200983 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NB61081561
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 1 mg
För användning med (applikation) Purple Solid. Soluble in DMSO (>10 mg/mL).
Mål FITC-geldanamycin
Typ Geldanamycin
Etikett eller färgämne FITC