Läs mer
Epredia™ FITC Protein Blocking Agent (PBA)
Produktkod. 12603947 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
6 ml
Förpackningsstorlek:
6ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12603947 6 ml 6ml
1 options
Produktkod. 12603947 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TA006PBA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 SEK
    338.14 SEK / 6ml
    Save 109.86 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Blockera ospecifik antikroppsbindning av primärt reagens med Epredia™ FITC Protein Blocking Agent (PBA)
  • För in vitro diagnostisk användning
  • Blockerar ospecifik antikropps (protein) bindning av primärt reagens
Förvaringsvillkor: Förvaras vid 2° -8 °C.
Rekommenderas för: Fluorescensmikroskopi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 6 mL
Innehåll och lagring 2° till 8 °C.
Kvantitet 6 ml