Läs mer
FITM, MedChemExpress
Produktkod. 16484696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484696 100 mg -
16463608 10 mg -
16462786 25 mg -
16436337 5 mg 5mg
16430066 2 mg -
16400007 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16484696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101845
MedChemExpress FITM is a negative allosteric modulator of mGlu1 receptor with a Ki of 2.5 nM.
FITM is a negative allosteric modulator of mGlu1 receptor with a Ki of 2.5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FITM
CAS 932737-65-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18FN5OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (403.84 mM)
LEDER O=C(N(C)C1=NC(C2=NC=NC(NC(C)C)=C2)=CS1)C3=CC=C(F)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 371.43
Formel vikt 371.43
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death