Läs mer
BRAND™ Fitting for Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
15 ml Dr. Schilling Mönster Automatisk Byrett
25 till 50 ml Dr. Schilling Pattern Automatisk Byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | 25 till 50 ml Dr. Schilling Pattern Automatisk Byrett |
| Inkluderar | Micrometer Screw with Press Button, Support Clamp |
| Typ | Buret Fitting |