Läs mer
BRAND™ Fitting for Dr. Schilling Pattern Automatic Burette
Produktkod. p-7159971 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
15 ml Dr. Schilling Mönster Automatisk Byrett
25 till 50 ml Dr. Schilling Pattern Automatisk Byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10340151
Brand: BRAND™ 23746
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Micrometer screw with press button, including support clamp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
För användning med (utrustning) 15 ml Dr. Schilling Mönster Automatisk Byrett
Inkluderar Micrometer Screw with Press Button, Support Clamp
Typ Buret Fitting