Läs mer
Masterflex™ PVC-slang med luerändar
Produktkod. 11702663
Click to view available options
Total längd (metrisk):
609 mm
61 cm
Unit Size:
Paket med 5
Product Code. 11702663
Brand: Masterflex™ 3060062
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Använd denna slang med för en mängd olika applikationer. Cole-Parmer™ PVC-slang med Luer ändar är extremt flexibel, transparent och resistent mot oxidation, bakterier och ett brett spektrum av kemikalier.
  • Högtrycksslangar har luerkopplingar i varje ände— han-luer lok x hon-luer
  • Varierande längder från 10 till 48 tum.
  • Sterilisera av ETO
Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.
Specifications
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 3.17 mm
Total längd (metrisk) 61 cm
Förpackningsmängd 5-pack
Sterilitet Sterila
Maximalt tryck 500 psi