Läs mer
Masterflex™ PVC-slang med luerändar
Produktkod. 11752673
Total längd (metrisk):
609 mm
61 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11752673
Brand: Masterflex™ 3060060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna slang med för en mängd olika applikationer. Cole-Parmer™ PVC-slang med Luer ändar är extremt flexibel, transparent och resistent mot oxidation, bakterier och ett brett spektrum av kemikalier.
  • High pressure tubing has luer fittings at each end— male luer lok x female luer
  • Varying lengths from 10 to 48 in.
  • Sterilize by ETO
This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm
Material PVC
Diameter (metrisk) Yttre 30.4 mm
Total längd (metrisk) 609 mm
Förpackningsmängd 5 Pack
Sterilitet Sterile
Maximalt tryck 500 psi