Läs mer
Value Plastics Monteringsgrenrör med 200-serien hullingar, polypropen
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
Tillverkad av ADCF polypropen. Använd hullingar i 200-serien i högtrycksapplikationer. Tillverkad enligt strikta kvalitetsstandarder under en ISO 9001:2000 kvalitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Utloppsport | Slang Barb Unionsgrenrör |
| Steriliseringsmetod | 121 °C |
| Form | Grenrör |