Läs mer
SCAT™ Beslag för HPLC-system
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
Beskrivning
SCAT beslag finns i följande versioner:
- PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Montering |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| För användning med | Korrugerat rör (8 mm ID, 11 mm OD) |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |