Beskrivning
SCAT™ Kopplingar finns i följande versioner:
- PFA-koppling med integrerad ferrule i olika färger och diametrar
- Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Plugg |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedelshantering |
| Förpackningsmängd | 5 Pk. |
| Trådstorlek | 1/4-28 UNF |
| För användning med | SCAT Säkerhetskepsar |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |